Learn More
Haldenwanger™ Creusets à fond plat cylindriques en céramique d’aluminium
Code produit 10540252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30mL
60 ml
110mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10540252 5 ml 1 pièce
10252311 30mL 1 pièce
10453731 60 ml 1 pièce
10048660 110mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10540252 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L ALSINTTIEGEL*A/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.54€
    19.51€ / 1 pièces
    Économisez 109.03€
    84% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026