Learn More
Chlorure d'aluminium hexahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7784-13-6 |
| Formule moléculaire | AlCl3H12O6 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6) |
| Formule InChI | InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl |
| Nom IUPAC | tricloroalumano;hexahidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.43 |
| Poids de la formule | 239.9515 |