Learn More
Poudre de cobalt d’aluminium, 100 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Cobalt powder |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Al:Co; 69:31 wt% |
| Quantité | 500 g |
| Dimensions de la maille | −100 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Poudre |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00239520 |
| Numéro UN | UN3132 |
| Pourcentage de pureté | 99% |