Learn More
Korff™ Récipients en aluminium
Code produit 12304303
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12304303 115 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12304303 Fournisseur Korff™ Code fournisseur 60520
Il en reste null
Spécification
Capacité (métrique) 115 ml
Matériau Aluminium
Type Récipient
Hauteur (métrique) 34 mm
Diamètre (métrique) 80 mm