Learn More
Azpack™ Joints sertis en aluminium
Code produit 10294854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
20 mm
Volume (métrique):
2 ml
5, 10, 20 ml
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Volume (métrique) Conditionnement
10294854 13 mm 2 ml 500 pièces
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10294854 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 10294854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.55€
    67.30€ / 500 pièces
    Économisez 27.25€
    28% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ferme les flacons de lyophilisation et d’injection. Les joints à sertir en aluminium Azpack™empêchent les fuites de produits biologiques et dangereux.
  • À utiliser avec des flacons en verre neutre transparent
  • Aluminium
  • 500/paquet
Spécification
Couleur Argent
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Aluminium
Volume (métrique) 2 ml
Type de bouchon Bouchon à sertir