Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en forme de boîte
Click to view available options
Capacité (métrique):
260 ml
400 ml
800 ml
5300mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Manipulation facile
- Compatible avec agitateur magnétique
- Entièrement argenté
- En verre borosilicaté 3.3
- Couvercle en PE (non inclus)
Spécification
Spécification
| Type de bouchon à couvercle | Couvercle non inclus |
| Couleur | Argent |
| Profondeur (métrique) intérieure | 80mm |
| Diamètre (métrique) externe | 170 mm |
| À utiliser avec (application) | Technique de laboratoire, technique médicale |
| Hauteur (métrique) | 125mm |
| Matériau de la base | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 800 ml |
| Matériau | Aluminium |