Learn More
KGW Isotherm™ Flacon Dewar en aluminium
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Profondeur (métrique) intérieure | 185mm |
| Diamètre (métrique) externe | 105mm |
| À utiliser avec (application) | Technique de laboratoire, technique médicale |
| Hauteur (métrique) | 220mm |
| Comprend | Fiche |
| Matériau de la base | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 850 ml |
| Matériau | Aluminium |