Learn More
KGW Isotherm™ Flacon Dewar en aluminium
Specifications
Specifications
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 105mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 500mm |
| Hauteur (métrique) | 550mm |
| Matériau de la base | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 2 100 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 77 mm |
| Matériau | Aluminium |