Learn More
Chélate d’ester di(isopropoxyde)acétoacétique d’aluminum, tech., Al 8,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417515 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15417515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089349.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum di (sec-butoxide)acetoacetic ester chelate
CAS 24772-51-8
Densité 1.03 g/mL
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Alcohol-like
Formule moléculaire C14H27AlO5
Numéro MDL MFCD00084762
Quantité 500 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 302.3
Qualité Technique
Forme physique Liquide