Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de dissection en aluminium
Code produit 12780026 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
55 mm
Longueur (métrique):
260 mm
310 mm
450 mm
Largeur (métrique):
30 mm
200 mm
360 mm
Poids (métrique):
0,2 kg
0,7 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Poids (métrique) unitSize
12780026 55 mm 260 mm 360 mm 0,2 kg 1 pièce
12770026 50 mm 310 mm 200 mm 0,2 kg 1 pièce
12790026 50 mm 450 mm 30 mm 0,7 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12780026 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 626
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disposez-y de petits échantillons pour le transport. La boîte de dissection en aluminium Nickel Electro™ est utile pour travailler avec de petits échantillons et les transporter.
  • Aluminium
  • Forme peu profonde
  • Pressage d’une pièce
  • Utile pour travailler avec de petits échantillons et les transporter
Spécification
Type de produit Boîte de dissection
Autoclavable Autoclavable
Matériau Aluminium
Gamme de produits Boîte de dissection
Forme Rectangulaires
Longueur (métrique) 260 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Hauteur (métrique) 55 mm
Poids (métrique) 0,2 kg