Learn More
Bochem™ Cuve à pansements en aluminium
Code produit 10614612
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
10614612 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10614612 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8760
Il en reste null
Spécification
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Cuve à pansements
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 60 mm