Learn More
Bochem™ Support élévateur pour laboratoire en aluminium époxy
Code produit 10439870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la base Conditionnement
10439870 200 mm 1 pièce
10776971 160 mm 1 pièce
10645991 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10439870 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    156.39€ / 1 pièces
    Économisez 265.61€
    62% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Fabriqués conformément à la norme DIN 12897. Le support-élévateur pour laboratoire en aluminium Bochem™ est équipé d’une technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites.
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique, arrondi et convivial
  • Construction en ciseaux en acier inoxydable 18/10
  • Fabriqué selon la norme DIN 12897
  • Charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et charge de fonctionnement statique maximale (Kg max. stat .) normes selon DIN 12897
  • Les modèles plus petits (jusqu'à 240 x 240 mm ; type 1) sont dotés d'une simple molette de réglage manuelle.
  • Pour les modèles plus grands (à partir de 300 x 300 mm ; type 2), l'utilisation du cliquet inclus, qui se connecte à une molette de réglage spéciale, est recommandée.
Spécification
Matériau Aluminium époxy
Hauteur (métrique) de 60 à 275 mm
Longueur (métrique) de la base 200 mm
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque