Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité indicateurs de sortie en aluminium
Code produit 11730843 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
148 mm
200 mm
400 mm
Modèle:
Avec flèche vers le haut
avec flèche droite
avec flèche gauche
avec flèche vers le bas
Texte affiché:
Sortie et sortie de secours
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Modèle Texte affiché Conditionnement
11730843 148 mm Avec flèche vers le haut Sortie et sortie de secours 1 pièce
11750833 148 mm avec flèche vers le bas Sortie et sortie de secours -
11780833 200 mm avec flèche vers le bas Sortie et sortie de secours 1 pièce
11720973 148 mm avec flèche gauche Sortie et sortie de secours 1 pièce
11700983 148 mm avec flèche droite Sortie et sortie de secours 1 pièce
11760843 400 mm Avec flèche vers le haut Sortie et sortie de secours 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11730843 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 807243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Matériau Aluminum
Quantité 1 de chaque
Modèle Avec flèche vers le haut
À utiliser avec (application) for Pipe Markers and Safety Signs
Hauteur (métrique) 297 mm
Température max. (métrique) 120°C
Largeur (métrique) 148 mm
Texte affiché Sortie et sortie de secours
Type de produit Evacuation Panel Safety Sign
Couleur Blanc sur vert