Description
- Choix de quatre rotors
- Le rotor standard peut accueillir des tubes de 1,5 mL/2,0 mL
- PCR* Les bandelettes et les kits/colonnes de centrifugation peuvent être centrifugés dans le rotor correspondant.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 24 x 1,5 / 2 mL |
| Vitesse max. | 14 680 tr/min |
| Comprend | Couvercle de rotor étanche aux aérosols |