Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe en aluminium
Code produit 10634603 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5 / 2 mL
24 x 1,5 / 2 mL
4 x 0,2 mL
Comprend:
Couvercle de rotor étanche aux aérosols
Couvercle en PP
Vitesse max.:
14 680 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Vitesse max. Conditionnement
10634603 4 x 0,2 mL Couvercle de rotor étanche aux aérosols 14 680 tr/min 1 pièce
10422662 18 x 1,5 / 2 mL Couvercle en PP 14 680 tr/min 1 pièce
10555563 24 x 1,5 / 2 mL Couvercle de rotor étanche aux aérosols 14 680 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10634603 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5424704000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.50€
    537.00€ / 1 pièces
    Économisez 67.50€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisez ces rotors pour de nombreuses applications. Les rotors à angle fixe en aluminium Eppendorf™ sont idéals pour les laboratoires biologiques et moléculaires.
  • Choix de quatre rotors
  • Le rotor standard peut accueillir des tubes de 1,5 mL/2,0 mL
  • PCR* Les bandelettes et les kits/colonnes de centrifugation peuvent être centrifugés dans le rotor correspondant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 4 x 0,2 mL
FCR max. 17 829 x g
Vitesse max. 14 680 tr/min
Comprend Couvercle de rotor étanche aux aérosols