Learn More
Paillettes d’aluminium, 11 microns, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456685 1 kg 1kg
15446685 250 g 250g
15466685 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045031.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray flakes
Densité 2.7g/cm3
Quantité 1 kg
Température d’allumage 400°C (752°F)
Odeur Odorless
Sensibilité Water reactive
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Forme Paillettes
Nom IUPAC aluminium
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum flake
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum