Learn More
Feuille d’aluminium, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), 30 x 30 cm (12 x 12 po), 99,45 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum |
| Couleur | Argent |
| Aspect | Silver-colored foil |
| Quantité | 5 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.45% (Metals basis) |
| Forme | Feuille de métal, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 30 X 30 cm (12 X 12 po) |
| Nom IUPAC | aluminium |