Learn More
Feuille d’aluminium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 400 mm
5 x 100 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435975 5 x 100 x 400 mm 1 pièce
11391159 100 x 100 mm 1 pièce
11301169 100 x 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15435975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011376.IP
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : Env. 2,7 g/100 x 100 mm ; Trempe : brut de laminage
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Quantité 5 x 100 x 400 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Nom IUPAC aluminium