Learn More
Feuille d’aluminium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315067 100 x 500 mm 1 pièce
11305067 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040760.HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.24€
    255.65€ / 1 pièces
    Économisez 62.59€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick, Temper: as rolled
Quantité 100 x 500 mm
Odeur Odorless
Poids ≈2.7g/100x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%