Learn More
Feuille d’aluminium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99 % (base de métaux), Si et Fe (combinés) généralement 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 50 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396469 30 x 100 cm 1 pièce
11347787 30 x 50 cm 1 pièce
11306479 30 x 500 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11396469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014196.CJ
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 30 x 100 cm
Odeur Odorless
Poids ≈102.8g/30x50cm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si and Fe (combined) typically 1%