Learn More
Feuille d’aluminium, 0,2 mm (0,008 po) d’épaisseur, hybridé, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460700 100 x 100 mm 1 pièce
11458450 100 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11460700 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044330.GH
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum foil
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈5.4g/100x100mm
Forme Foil
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Nom IUPAC aluminium
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic