Learn More
Feuille d’aluminium, épaisseur 0,5 mm (0,02 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344697 50 x 100 mm 1 pièce
11334697 50 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039733.FY
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. 6,7 g/50 x 100 mm ; Trempe : brut de laminage
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Quantité 50 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur
Nom IUPAC aluminium