Learn More
Feuille d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, hybridé, 99 % (base de métaux), Si et Fe (combinés) généralement 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum foil |
| Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Quantité | 45 x 60 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈729g/45x60cm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Si and Fe (combined) typically 1% |