Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de papier aluminium
Code produit 12389548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
300 mm
450 mm
600mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12389548 600mm 1 pièce
12359548 300 mm 1 pièce
12369548 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12389548 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur AKL300045W
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Parfaits pour une utilisation dans les autoclaves. Les rouleaux de papier aluminium Bryson Packaging™ conviennent à de nombreuses applications de laboratoire, notamment le scellage des flacons, les tubes de culture, l’arrêt des fuites, la réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, les bouchons en liège et la fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes.
  • Disponibles en plusieurs largeurs
  • Peuvent être découpées à n’importe quelle longueur, cutter fourni avec la boîte
  • Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Spécification
Applications Idéal pour une utilisation en autoclave ; Applications en laboratoire : scellage de flacons et de tubes de culture, colmatage de fuites, réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, recouvrement de bouchons et fabrication de coupelles ou de récipients de pesée.
Type de produit Feuille d’aluminium
Largeur (métrique) 600mm
Matériau Aluminium
Épaisseur 12 μm