Learn More
Feuille d’aluminium, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum foil |
| Note relative au nom | 2.0mm (0.08 in.) thick, Temper: as rolled |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈13.5g/50x50mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Nom IUPAC | aluminium |
| Pourcentage de pureté | 99.998% |
| Qualité | Puratronic |