Learn More
Korff™ Feuilles d’aluminium
Code produit 10136710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
10 000 mm de longueur x 500 mm de largeur
Conditionnement:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10136710 10 000 mm de longueur x 500 mm de largeur 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10136710 Fournisseur Korff™ Code fournisseur 10420
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Description 10 000 mm de longueur x 500 mm de largeur
Type de produit Feuille d’aluminium
Largeur (métrique) 500mm
Matériau Aluminium
Épaisseur 50 μm