Learn More
Granulés d’aluminium, 8-12 mm (0,32-0,47 po) 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396777 5 kg 5kg
11316787 250 g 250g
11306787 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11396777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010093.A7
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum granules
Note relative au nom 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Quantité 5 kg
Odeur Odorless
Forme Granular
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Nom IUPAC aluminium
Pourcentage de pureté 99.9%