Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Description
Le principal avantage du support d’accès avant est de permettre l’accès aux échantillons. Un seul plateau doit être retiré du support, ce qui signifie que tous les autres échantillons sont conservés à basse température.
Spécification
Spécification
| Capacité | Boîtes (12/rack) |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 3 plateaux/rack |
| À utiliser avec (équipement) | adéquation pour 4 boîtes cryogéniques |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 140 x 420 mm |
| Étagères | 3 niveaux |