Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Code produit 16265970
Change view
Click to view available options
Capacité:
Articles en vrac ou cryoboîtes
Boîtes (10/rack)
Boîtes (12/rack)
Boîtes (25/rack)
Boîtes (28/rack)
Boîtes (4/rack)
Positions:
1 plateau/rack
2 plateaux/rack
3 plateaux/rack
4 plateaux/rack
4 plateaux/rack (non inclus)
5 plateaux/rack
7 plateaux/support
Dimensions (L x l x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 290 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Positions Dimensions (L x l x H) unitSize
16265970 Articles en vrac ou cryoboîtes 2 plateaux/rack 675 x 155 x 290 mm 1 pièce
15726418 Boîtes (12/rack) 3 plateaux/rack 560 x 140 x 420 mm 1 pièce
15951231 Boîtes (4/rack) 2 plateaux/rack 560 x 140 x 235 mm 1 pièce
15905590 Boîtes (25/rack) 5 plateaux/rack 685 x 140 x 287 mm 1 pièce
16224941 Boîtes (10/rack) 2 plateaux/rack 685 x 140 x 287 mm 1 pièce
15768666 Boîtes (28/rack) 7 plateaux/support 560 x 140 x 415 mm 1 pièce
15710727 Boîtes (28/rack) 7 plateaux/support 560 x 140 x 420 mm 1 pièce
15884732 Articles en vrac ou cryoboîtes 1 plateau/rack 560 x 140 x 290 mm 1 pièce
15897642 Articles en vrac ou cryoboîtes 2 plateaux/rack 688 x 140 x 300 mm 1 pièce
15893975 Articles en vrac ou cryoboîtes 4 plateaux/rack (non inclus) 560 x 145 x 235 mm 1 pièce
15988496 Articles en vrac ou cryoboîtes 4 plateaux/rack 640 x 165 x 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16265970 Fournisseur Wesbart™ Code fournisseur BH195/2NMT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Wesbart™ Les étagères horizontales en aluminium pour congélateur sont à chargement frontal et équipées de plateaux permettant un accès rapide aux boîtes cryogéniques et autres articles stockés.
  • Rack de stockage à accès frontal en aluminium pour unités de plateau (à commander séparément, réf. 17311849) pour congélateurs verticaux
  • Pour le stockage en cryoboîtes standard ou autres congélateurs
  • Un seul plateau doit être retiré du rack à la fois pour permettre l’accès aux échantillons, ce qui réduit l’impact de la température sur les autres éléments
  • Diverses tailles et capacités disponibles
Spécification
Capacité Articles en vrac ou cryoboîtes
Matériau Aluminium
Positions 2 plateaux/rack
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Dimensions (L x l x H) 675 x 155 x 290 mm
Type de produit Rack de congélateurs