Learn More
Agencinox™ Boîte à instruments en aluminium
Description
- Disponibles dans différentes couleurs
- Structure en aluminium anodisé
- Convient à la stérilisation et au stockage des instruments
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) extérieure | 30 mm |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Largeur (métrique) extérieure | 90 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 90 x 30 mm |