Learn More
Agencinox™ Boîte à instruments en aluminium
Code produit 11892672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11892672 Bleu 1 pièce
11812682 Jaune -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11892672 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 8030B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.49€
    18.74€ / 1 pièces
    Économisez 26.75€
    58% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Boîte en aluminium anodisé colorée adaptée à la stérilisation et au stockage des instruments.
  • Disponibles dans différentes couleurs
  • Structure en aluminium anodisé
  • Convient à la stérilisation et au stockage des instruments
Spécification
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) extérieure 30 mm
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Aluminium anodisé
Largeur (métrique) extérieure 90 mm
Dimensions (L x l x H) 180 x 90 x 30 mm