Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Défibrillateur cardiaque externe automatisé
Shop All Brady ProductsDescription
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E010-200x200-AL-CRD/1 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Épaisseur | 1,016 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
| Forme | Carré |
| Show More |