Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Ne pas marcher ou stationner à cet endroit
Beskrivelse
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P024-Dia 315-AL-CRD/1 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 315 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 1,016 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
| Forme | Rond |
| Langues | Monde entier |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?