Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Extincteur
Code produit 15614367 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
15614367 200 mm 200 mm 1 pièce
15604367 100 mm 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15614367 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 816894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.30€
    10.36€ / 1 pièces
    Économisez 1.94€
    15% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-200x200-AL-CRD/1
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 1,016 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge