Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
Code produit 15644617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15644617 315 mm 1 pièce
15624617 100 mm 1 pièce
15634617 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15644617 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 822602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC P006-Diamètre 315-AL-CRD/1
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 315 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,016 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Noir sur blanc