Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Interdiction d'activer des téléphones mobiles
Codice prodotto. 15624637
Cambia vista
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diamètre (métrique) unitSize
15624637 100 mm 1 pièce
15634637 200 mm 1 pièce
15644637 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15624637 Fornitore Brady™ N. del fornitore 823494
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifica
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC P013-Dia 100-AL-CRD/1
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,016 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Noir sur blanc
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.