Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
Code produit 15624737 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
87 mm
173 mm
273 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
15624737 315 mm 273 mm 1 pièce
15604737 100 mm 87 mm 1 pièce
15614737 200 mm 173 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15624737 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 828400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.65€
    25.06€ / 1 pièces
    Économisez 4.59€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W014-Tri 315-AL-CRD/1
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 273 mm
Épaisseur 1,016 mm
Largeur (métrique) 315 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune