Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Port de protections auditives
Code produit 15684447 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15684447 100 mm 1 pièce
15694447 200 mm 1 pièce
15604457 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15684447 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 818279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.15€
    11.09€ / 1 pièces
    Économisez 2.06€
    15% de réduction
En stock
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC M003-Dia 100-AL-CRD/1
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,016 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur bleu