Learn More
Isopropoxyde d’aluminium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311539 1 kg 1kg
11301539 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014007.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif pour la réduction des composés carbonylés
Reagent for the reduction of carbonyl compounds. Used in alcoholysis and ester exchange reactions. Also used in synthesis of higher alkoxides, chelates, and acrylates. Aluminum isopropoxide is a useful reagent in the synthesis of alkoxides, chelates and acrylates. It acts as an intermediate of pharmaceutical products like isophytol, testosterone, progesterone and ethisterone. Also used as the material of aluminate coupling agent. It is also used in alcoholysis and ester exchange reactions. In Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction, it is used as a catalyst for the reduction of ketones and aldehydes to their corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Réactif pour la réduction des composés carbonylés
  • Utilisé dans les réactions d’analyse d’alcool et d’échange d’ester
  • Également utilisé dans la synthèse d’alkoxydes, de chélates et d’acrylates plus élevés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H21AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.246
Numéro MDL MFCD00008870
Clé InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
CID PubChem 11143
Nom IUPAC aluminium ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum isopropoxide
Point de fusion 131°C to 135°C
Densité 1.035
Point d’ébullition 135°C (10 mm)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Indice de réfraction 1.0346
Quantité 1 kg
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,347
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,and toluene; Decomposes in water;Soluble in ethanol,isopropanol,benzene,toluene,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum hydrocarbons.
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Granulaire