Learn More
Isopropoxyde d’aluminium, 99,99+ % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332598 25 g 25g
11322598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022982.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.246 g/mol
Aluminum isopropoxide is a useful reagent in the synthesis of alkoxides, chelates and acrylates. It acts as an intermediate of pharmaceutical products like isophytol, testosterone, progesterone and ethisterone. Also used as the material of aluminate coupling agent. It is also used in alcoholysis and ester exchange reactions. In Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction, it is used as a catalyst for the reduction of ketones and aldehydes to their corresponding alcohols. It acts as a precursor to prepare alumina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H21AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.246
Numéro MDL MFCD00008870
Clé InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
CID PubChem 11143
Nom IUPAC aluminium ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Aluminum isopropoxide
Point de fusion 131°C to 135°C
Densité 1.035 g/mL
Point d’ébullition 135°C (10 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Indice de réfraction 1.0346
Quantité 25 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,347
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,isopropanol,benzene,toluene,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum hydrocarbons.
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum isopropoxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser CO2, poudre d`extinction ou eau pulvérisée pour l'extinction.