Learn More
Isopropoxyde d'aluminium, TRC
Code produit 30327830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327830 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57593050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H24AlO3
Quantité 50 g
Synonyme 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
Formule InChI InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
Nom IUPAC tri(propan-2-yloxy)alumane
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Poids de la formule 204.1306