Learn More
Isopropoxyde d'aluminium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Isopropoxide |
| CAS | 555-31-7 |
| Formule moléculaire | C9H24AlO3 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum |
| Formule InChI | InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3 |
| SMILES | CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C |
| Nom IUPAC | tri(propan-2-yloxy)alumane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.27 |
| Poids de la formule | 204.1306 |