Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Viton
Code produit 10680343 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Séparateur 16 DN
Séparateur 25 DN
Séparateur 40 DN
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
10680343 Séparateur 16 DN 1 pièce
10152522 Séparateur 25 DN 1 pièce
10090992 Séparateur 40 DN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10680343 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 701091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.10€
    7.10€ / 1 pièces
    Économisez 1.00€
    12% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide rotatives à palettes CRVpro. Les bagues de centrage internes KF en aluminium Welch Ilmvac™ sont dotées d’un joint torique en fluoroélastomère remplaçable.
  • Bague de centrage en acier inoxydable avec joint torique Viton
  • Joint torique en fluoroélastomère remplaçable
  • Les ensembles de bagues de centrage sont placés entre deux brides ISO avec des diamètres extérieurs correspondants
  • La partie la plus large de la bague de centrage repose à l’intérieur d’une rainure du localisateur de bague (bride obturatrice) ou d’un contre-alésage (bride alésée) sur la bride Kwik-Flange™
  • Le joint torique repose sur la surface polie plate à l’extérieur de la rainure du localisateur ou du contre-alésage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Séparateur 16 DN
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Type Centrage intérieur KF