Learn More
Rogo Sampaic™ Support élévateur pour laboratoire en aluminium
Code produit 11757265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
65 mm
de 65 à 280 mm
de 65 à 290 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11757265 de 65 à 290 mm 1 pièce
11747265 de 65 à 280 mm 1 pièce
11737265 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11757265 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FCD003
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-10-2026
Spécification
Matériau Aluminium anodisé
Hauteur (métrique) de 65 à 290 mm
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque