Learn More
Isopropanol lanthane aluminium, 99 % (base métallique), 7 % p/v dans l’isopropanol, Thermo Scientific™
Code produit 11319647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319647 100 mL 100mL
11309647 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041262.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Films minces d’oxydes de métal
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33939-97-8
Numéro MDL MFCD00143591
Synonyme Lanthanum aluminum isopropoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum lanthanum isopropoxide
Point d’ébullition 208°C (0.5 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 928.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide