Learn More
TFA Dostmann™ Lampe torche LED Lumatic Starlight™
Code produit 11802522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
LED
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse Conditionnement
11802522 LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11802522 Fournisseur TFA Dostmann™ Code fournisseur 43.2024
Quantité Prix
1 41.73€ / 1 pièces
10 32.05€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
En cas de coupure de courant ou d’autres activités dans l’obscurité, une torche fiable et robuste peut être un outil vital pour n’importe quel foyer. La Lumatic Starlight™ est dotée d’un boîtier en aluminium solide et étanche, idéal pour une utilisation à l’extérieur et au travail.
  • Avec 51 LED, ultra-lumineuse
  • Jusqu’à une portée d’éclairage de 50
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Économies d’énergie extrêmes
  • Étanche aux éclaboussures
  • Fourni avec dragonne et piles
Spécification
Source lumineuse LED
Poids (métrique) 200 g
Type de batterie 4 piles AAA 1,5 V
Hauteur (métrique) 147mm
Longueur (métrique) 57 mm
Matériau Aluminium
Largeur (métrique) 57 mm