Learn More
Buerkle™ Pompe à levier en aluminium
Code produit 10643693 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
25 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10643693 25 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10643693 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56271000
Expédition estimée: 03-12-2026
Les pompes à levier en aluminium Buerkle™ pour substances pétrochimiques fabriquées en fonte d’aluminium stable, les vannes et les pistons sont fabriqués en plastique (PA).
  • Convient aux filetages de fût M64 x 4 ou R2 po.
  • Avec dispositif de fermeture
  • Longueur du tube d’immersion 84 cm
  • Fourni avec kit de flexibles, longueur de tuyau 1,5 m, conducteur électrique, avec coude de sortie et ressort d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 25 L/min
Comprend Longueur de tuyau de 1,5 m avec coude de sortie et ressort de protection contre la courbure ; kit de tuyau
Poids (métrique) 0,8 kg
Longueur totale (métrique) 84 cm
Longueur totale (impériale) 2.76 ft.
Hauteur totale (impériale) 3.28 ft.
Hauteur totale (métrique) 1 m
Longueur du tube de pompe 1.5 m
Matériau Aluminium
Type de produit Pompe à levier
À utiliser avec (application) Substances pétrochimiques