Learn More
Nickel Electro™ Couvercles en aluminium pour cuvettes en aluminium
Code produit 12727356 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12727356 90 mm 5 pièces
12787346 200 mm 5 pièces
12707356 70 mm 5 pièces
12717356 75 mm 5 pièces
12797346 60 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12727356 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.45€
    38.27€ / 5 pièces
    Économisez 5.18€
    11% de réduction
En stock
Le couvercle en aluminium Nickel Electro™ pour cuvettes en aluminium est exempt de zones creuses et conçu d’un seul bloc.
  • Aluminium
  • Sans soudure
  • Fabriqué d’une seule pièce
  • Surface lisse
  • À utiliser avec les cuvettes en aluminium
Spécification
Matériau Aluminium
Type Couvercle de cuvette
Hauteur (métrique) 5 mm
Diamètre (métrique) 90 mm