Learn More
Toile en aluminium-magnésium, alliage 5056, 30 mailles tissées à partir d’un fil de dia. 0,23 mm (0,009 po), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305187
Change view
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305187 75 x 75 mm 1 pièce
11395177 150 x 150 mm 1 pièce
11315187 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040906.FL
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Note relative au nom Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Al:Mg; 95:5 wt%
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 30 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD00214039