Learn More
Isopropanide de nickel aluminium, 99,9 % (m.b.), 10 % p/v dans l’IPA, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Product Code. 11354498
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Unit Size:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11354498 100 mL -
11344498 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354498 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042376.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70504-57-3
Numéro MDL MFCD00143593
Specifications
Nom chimique ou matériau Aluminum nickel isopropoxide
Point d’ébullition 120°C (0.6 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 584.92
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide